34413-2.5LEA
110
EUR
InStock
34413-2.5L
34413-7L
Toluène ≥99.7%, CHROMASOLV™ pour l'analyse des dioxines, furanes et PCB, Riedel-de Haën™
Toluène
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.