Toluène ≥99.7% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides selon la FDA, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34494-45L 34494-7L 34494-1L 34494-2.5L 34494-4X2.5L
34494-45LEA 2410 EUR InStock
34494-45L 34494-7L 34494-1L 34494-2.5L 34494-4X2.5L
Toluène ≥99.7% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides selon la FDA, Riedel-de Haën™
Toluène
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 110.6 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7.1 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Explosion Limit 7 %
Autoignition Temperature 997 °F
Vapor Pressure 26 mmHg ( 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité