Toluène, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.08323.2500EA 92.6 EUR InStock
1.08323.2500 1.08323.9011 1.08323.9950 1.08323.9190 1.08323.1000 1.08323.6025
Toluène, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Toluène
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09667
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité