Reducing tubing connectors, straight
Fournisseur: BURKLE
8703-0408 8703-0412 8703-0812
BURK8703-0408EA 27.2 EUR InStock
BURK8703-0408 BURK8703-0412 BURK8703-0812
Reducing tubing connectors, straight
Raccords et connecteurs
Made from PP, white.
  • Sterilisable
  • Autoclavable up to max. 121 °C (20 min.)
  • Good chemical resistance
Reducing nozzles for the reduction from bigger to small tubings.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité