Raccords pour tuyaux, en T, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
8705-0014 8705-0006 8705-0012 8705-0004 8711-0004 8705-0008 8711-0008 8711-0010 8711-0006 8711-0012 8711-0014 8705-0010
229-0127EA 20.7 EUR InStock
229-0127 229-0124 229-0126 229-0123 229-0132 229-0125 229-0147 229-0148 229-0146 229-0149 229-0199 BURK8705-0010
Raccords pour tuyaux, en T, LaboPlast®
Raccords et connecteurs
PP or PVDF, translucent.
  • PP: résistance thermique jusqu'à 135 °C
  • PVDF: résistance thermique jusqu'à 160 °C, grande résistance aux produits chimiques
  • Autoclavable
Cylindrical T hose connector to connect hoses. PVDF connectors with food industry approval, autoclavable and UV-resistant.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité