L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Connecteurs pour tuyaux, en Y, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
8712-0006 8706-0006 8712-0008 8706-0010 8706-0012 8706-0008 8706-0004 8712-0004 8712-0010 8712-0012 8712-0014 8706-0007 8706-0014
229-7433EA 23.8 EUR InStock
229-7433 229-0128 229-0133 229-0130 229-0131 229-0129 229-0250 229-0200 229-0201 229-0202 229-0203 BURK8706-0007 BURK8706-0014
Connecteurs pour tuyaux, en Y, LaboPlast®
Raccords et connecteurs
En PP ou PVDF.
  • PP: résistance thermique jusqu'à 135 °C
  • PVDF: résistance thermique jusqu'à 160 °C, grande résistance aux produits chimiques
  • Autoclavable
Cylindrical Y hose connector to connect hoses. PVDF connectors with food industry approval, autoclavable and UV-resistant.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
PP
Collapse All
Tube Ø int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
3 - 5 mm 10 229-0250
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
5 - 7 mm 10 229-0128
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
6 - 8 mm 10 BURK8706-0007
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
7 - 9 mm 10 229-0129
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
9 - 11 mm 10 229-0130
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
11 - 13 mm 10 229-0131
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
13 - 15 mm 10 BURK8706-0014
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
PVDF
Collapse All
Tube Ø int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
3 - 5 mm 10 229-0200
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
5 - 7 mm 10 229-7433
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
7 - 9 mm 10 229-0133
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
9 - 11 mm 10 229-0201
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
11 - 13 mm 10 229-0202
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
13 - 15 mm 10 229-0203
Obtenez une remise si vous commandez 20 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité