Tuyaux, en PTFE
Fournisseur: BURKLE
8879-0103 8804-0103 8804-0204 8804-0305 8804-0406 8804-0810 8804-1012 8879-0204 8879-1012
BURK8879-0103EA 241 EUR InStock
BURK8879-0103 BURK8804-0103 BURK8804-0204 BURK8804-0305 BURK8804-0406 BURK8804-0810 BURK8804-1012 BURK8879-0204 BURK8879-1012
Tuyaux, en PTFE
Tuyaux Transfer Tubing
En PTFE, blanc, translucide.
  • Excellente résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Exempts de substances extractibles, physiologiquement neutres, biocompatibles
Ces tuyaux se caractérisent par leur surface antiadhésive et d'excellentes propriétés diélectriques.
Résistance thermique : –200...+260 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité