Toluène, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08325.1000 1.08325.2500 1.08325.6010 1.08325.6025 1.08325.2511 1.08325.4000 1.08325.5011
1.08325.1000EA 76.5 EUR InStock
1.08325.1000 1.08325.2500 1.08325.6010 1.08325.6025 1.08325.2511 1.08325.4000 1.08325.5011
Toluène, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Toluène
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. The EMSURE® range are in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Identity (IR) conforms
Appearance clear
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0006 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C) 0.865 - 0.870
Boiling point 109 - 111 °C
Chloride (Cl) ≤ 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Thiophene ≤ 0.0001 %
Sulfur compounds (as S) ≤ 0.003 %
Benzene (GC) ≤ 0.005 %
Readily carbonizable substances conforms
Ag (Silver) ≤ 0.000002 %
Al (Aluminium) ≤ 0.00005 %
As (Arsenic) ≤ 0.000002 %
Au (Gold) ≤ 0.00001 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Be (Beryllium) ≤ 0.000002 %
Bi (Bismuth) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Ga (Gallium) ≤ 0.000002 %
In (Indium) ≤ 0.000002 %
Li (Lithium) ≤ 0.000002 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Mo (Molybdenum) ≤ 0.000005 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Pt (Platinum) ≤ 0.000002 %
Sb (Antimony) ≤ 0.000002 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Ti (Titanium) ≤ 0.000005 %
Tl (Thallium) ≤ 0.000005 %
V (Vanadium) ≤ 0.000005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %
Zr (Zirconium) ≤ 0.000002 %
Evaporation residue ≤ 0.0005 %
Water ≤ 0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité