L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Robinets de burettes, droits, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286408002 286408208
SCOT286408002EA 1170 EUR InStock
SCOT286408002 SCOT286408208
Robinets de burettes, droits, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, avec clé en verre ou PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
pour manipulateurs de verre.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité