Toluène, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08331.1000EA 145 EUR InStock
1.08331.1000
Toluène, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09667
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.52 g/L (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8%(V)
Density 0.87 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity Kinematic 0.7 mm²/s (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité