Octylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12138.14 A12138.22 A12138.36
A12138.14EA 85.6 EUR InStock
A12138.14 A12138.22 A12138.36
Octylbenzène ≥99%
Octylbenzène
Purity: 99%
CAS No.: 2189-60-8
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4840
Odour: Mild
Melting Point: -36°
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1906253
MDL No.: MFCD00009564
Formule: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Point d'ébullition: 264…265 °C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 0.854
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009564
Numéro CAS: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité