Propylbenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
82118-10MLEA 161 EUR InStock
82118-10ML 82118-5ML
Propylbenzène, Supelco®
Propylbenzène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00009377
Numéro CAS: 103-65-1
ONU: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité