Tétradécylbenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87204-500MGEA 164 EUR InStock
87204-500MG
Tétradécylbenzène, Supelco®
Tétradécylbenzène
Formule: C₂₀H₃₄
MW: 274,49 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16,1 °C
Densité: 0,8559 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015080
Numéro CAS: 1459-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité