Grade 8 ruled filter papers, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
WHAT10347033EA 49.8 EUR InStock
WHAT10347033 WHAT10347008 WHAT10347009 WHAT10347004
Grade 8 ruled filter papers, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These white cotton linter cellulose filters are ideal for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
  • Resistant to aqueous and non aqueous solutions
Printed green lines for optical assessment at 5 mm intervals.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité