L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blanks for separating and dropping funnels, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
210142404 210143606 210144405 210145401
SCOT210142404EA 182 EUR InStock
SCOT210142404 SCOT210143606 SCOT210144405 SCOT210145401
Blanks for separating and dropping funnels, DURAN®
Entonnoirs Ampoules de coulée
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • cylindrical with stopper bed for ISO 4800
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For glass manipulators.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité