4-Phénylbutyrophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L15597.06EA 102 EUR InStock
L15597.06 L15597.14 L15597.03
4-Phénylbutyrophénone ≥98%
4-Phénylbutyrophénone
Purity: 98%
CAS No.: 5407-91-0
Molecular Formula: C16H16O
Formula Weight: 224.30
Melting Point: 54-56°
Boiling Point: 180°/8mm
MDL No.: MFCD00022005
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 224,3 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022005
Numéro CAS: 5407-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité