Entonnoirs pour conteneur
Fournisseur: BURKLE
9602-0350 9602-0250 9602-0400 9602-0450 9602-0200
BURK9602-0350EA 55.2 EUR InStock
BURK9602-0350 BURK9602-0250 BURK9602-0400 BURK9602-0450 BURK9602-0200
Entonnoirs pour conteneur
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs de grande taille
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Quick and easy to clean
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité