Blanks for jacketed vessels, round bottom, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
210274771 210275373 210275579 210275879 210276275 210276678
SCOT210274771EA 63.6 EUR InStock
SCOT210274771 SCOT210275373 SCOT210275579 SCOT210275879 SCOT210276275 SCOT210276678
Blanks for jacketed vessels, round bottom, DURAN®
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Round bottom cylinders.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité