Blancs for reaction vessels, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
210205404 210206306 210207105 210207602 210208607
SCOT210205404EA 55.5 EUR InStock
SCOT210205404 SCOT210206306 SCOT210207105 SCOT210207602 SCOT210208607
Blancs for reaction vessels, DURAN®
Récipients de réaction Flacons à réactions
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Round bottom cylinders.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité