Tribenzylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156471000 156472500 156470010
ACRO156471000EA 36.5 EUR InStock
ACRO156471000 ACRO156472500 ACRO156470010
Tribenzylamine 99+%
Tribenzylamine
Formule: N(CH₂C₆H₅)₃
Point d'ébullition: 380…390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 90…94 °C
Densité: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Point d'éclair: 65 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004773
Numéro CAS: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité