L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tribenzylamine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23797.14 B23797.22
B23797.14EA 23.2 EUR InStock
B23797.14 B23797.22
Tribenzylamine ≥99%
Tribenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 620-40-6
Molecular Formula: (C6H5CH2)3N
Formula Weight: 287.41
Flash Point: 203°(397°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 230°/13mm
Beilstein Reference: 2214682
MDL No.: MFCD00004773
Formule: N(CH₂C₆H₅)₃
MW: 287.4 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 91…94 °C
Densité: 0.9912 g/cm³ (95 °C)
Point d'éclair: 203 °C (397 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004773
Numéro CAS: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité