2-Méthylbiphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01312.06 L01312.03
L01312.06EA 221 EUR InStock
L01312.06 L01312.03
2-Méthylbiphényle ≥98%
2-Méthylbiphényle
Purity: 98%
CAS No.: 643-58-3
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Melting Point: 0°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2039655
MDL No.: MFCD00008517
Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008517
Numéro CAS: 643-58-3
EINECS: 211-400-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité