3-Méthylbiphényle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Phenyltoluene
L01006.03 L01006.06
L01006.03EA 56.4 EUR InStock
L01006.03 L01006.06
3-Méthylbiphényle 95%
3-Méthylbiphényle
Purity: 95%
CAS No.: 643-93-6
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6020
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 2039658
MDL No.: MFCD00008533
Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 1.014
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008533
Numéro CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité