4-Méthylbiphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenyltoluene
A14702.03 A14702.06 A14702.14
A14702.03EA 29.4 EUR InStock
A14702.03 A14702.06 A14702.14
4-Méthylbiphényle ≥98%
4-Méthylbiphényle
Purity: 98%
CAS No.: 644-08-6
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 267-268°
Beilstein Reference: 1904468
MDL No.: MFCD00008544
Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 267…268 °C
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1.015
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008544
Numéro CAS: 644-08-6
EINECS: 211-409-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité