α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14121.18EA 60.2 EUR InStock
A14121.18 A14121.30
α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène ≥97%
α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène
Purity: 97%
CAS No.: 13209-15-9
Molecular Formula: C8H6Br4
Formula Weight: 421.75
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 2211698
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000131
Formule: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Numéro MDL: MFCD00000131
Numéro CAS: 13209-15-9
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité