2,5-Dibromo-p-xylène 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
279010500 279012500
ACRO279010500EA 82 EUR InStock
ACRO279010500 ACRO279012500
2,5-Dibromo-p-xylène 98+%
2,5-Dibromo-p-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000091
Numéro CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité