α-Bromo-m-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylbenzyl bromide
B24731.06 B24731.14
B24731.06EA 36.1 EUR InStock
B24731.06 B24731.14
α-Bromo-m-xylène ≥97%
α-Bromo-m-xylène
Purity: 97%
CAS No.: 620-13-3
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5690
Boiling Point: 184-185°/340mm
Beilstein Reference: 2076425
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000177
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 184…185 °C (340 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.370
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Numéro MDL: MFCD00000177
Numéro CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
ONU: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité