4-Bromo-m-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10212.22EA 159 EUR InStock
A10212.22 A10212.14 A10212.36
4-Bromo-m-xylène ≥97%
4-Bromo-m-xylène
Purity: 97%
CAS No.: 583-70-0
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 212-213°
MDL No.: MFCD00000071
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 212…213 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,366
Point d'éclair: 78 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000071
Numéro CAS: 583-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité