α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
007605-5G 007605-25G 007605-100G
FLUO007605-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007605-5G FLUO007605-25G FLUO007605-100G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239,03 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013558
Numéro CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité