α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
007606-5G 007606-25G 007606-100G
FLUO007606-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007606-5G FLUO007606-25G FLUO007606-100G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239,03 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (0.3 mmHg)
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000395
Numéro CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité