α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
007607-5G 007607-25G 007607-100G
FLUO007607-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007607-5G FLUO007607-25G FLUO007607-100G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239,03 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 31.5 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000403
Numéro CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité