3,4-Diméthylbenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
346060050 346060250
ACRO346060050EA 79.9 EUR InStock
ACRO346060050 ACRO346060250
3,4-Diméthylbenzaldéhyde 97%
3,4-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1.012 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00016612
Numéro CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité