3,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15388.06 A15388.14
A15388.06EA 89.5 EUR InStock
A15388.06 A15388.14
3,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥97%
3,4-Diméthylbenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 5973-71-7
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Refractive Index: 1.5510
Odour: Almond-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 1634270
MDL No.: MFCD00016612
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C
Densité: 1.017
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016612
Numéro CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité