3,5-Diméthylbenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09748.06EA 193 EUR InStock
L09748.06 L09748.03 L09748.14
3,5-Diméthylbenzaldéhyde ≥98%
3,5-Diméthylbenzaldéhyde
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 2038840
MDL No.: MFCD00082776
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 220…222 °C
Point de fusion: 8…10 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082777
Numéro CAS: 5779-95-3
EINECS: 675-424-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité