Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO161210250EA 60 EUR InStock
ACRO161210250
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde


Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…190 °C
Numéro MDL: MFCD00008826
Numéro CAS: 1620-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
GC ≥96.0 %
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité