3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15864.06 A15864.14 A15864.22
A15864.06EA 34.5 EUR InStock
A15864.06 A15864.14 A15864.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 1620-98-0
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 187-189°
Beilstein Reference: 982526
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 187…189 °C
Densité: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008826
Numéro CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité