4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03 B25123.06 B25123.14
B25123.03EA 50.9 EUR InStock
B25123.03 B25123.06 B25123.14
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 2233-18-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 112-116°
Beilstein Reference: 1908717
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006946
Numéro CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité