4-Aminomorpholine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
104110250 104110050
ACRO104110250EA 234 EUR InStock
ACRO104110250 ACRO104110050
4-Aminomorpholine 95%
4-Aminomorpholine
Formule: C₄H₁₀N₂O
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006174
Numéro CAS: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité