Benzoïne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO105510025EA 161 EUR InStock
ACRO105510025 ACRO105511000 ACRO105515000
Benzoïne 98%
Benzoïne
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004496
Numéro CAS: 119-53-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 137 °C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité