α-Benzoineoxime 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
105530250 105531000 105535000
ACRO105530250EA 49.2 EUR InStock
ACRO105530250 ACRO105531000 ACRO105535000
α-Benzoineoxime 98%
α-Benzoineoxime
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004501
Numéro CAS: 441-38-3
EINECS: 207-127-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité