4-Chlorophénéthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
109880250 109880050
ACRO109880250EA 73.5 EUR InStock
ACRO109880250 ACRO109880050
4-Chlorophénéthylamine 98%
4-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 242…245 °C (760 mmHg)
Densité: 1.112 g/cm³
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008191
Numéro CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5474 to 1.5494 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité