L(+)-Citrulline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Cit-OH
110470250 110471000
ACRO110470250EA 152 EUR InStock
ACRO110470250 ACRO110471000
L(+)-Citrulline 99%
L(+)-Citrulline
Formule: C₆H₁₃N₃O₃
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 214 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064397
Numéro CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Residue after ignition ≤0.1 %
UV transmittance ≥95.0 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation +24.5° to +26.8° (20°C, 589 nm) (c=8, 6N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité