Désoxybenzoïne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
111960250 111961000
ACRO111960250EA 35.7 EUR InStock
ACRO111960250 ACRO111961000
Désoxybenzoïne 98%
Désoxybenzoïne
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point de fusion: 52…57 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003081
Numéro CAS: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité