1,3-Dicyclohexylurée 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N,N′-Dicyclohexylurea, N,N'-Dicyclohexylurea
113910250 113911000
ACRO113910250EA 57.8 EUR InStock
ACRO113910250 ACRO113911000
1,3-Dicyclohexylurée 98%
1,3-Dicyclohexylurée
Formule: C₁₃H₂₄N₂O
MW: 224,35 g/mol
Point de fusion: 231…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003829
Numéro CAS: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Dnase,Rnase,Protease None detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité