2-Morpholinoéthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121180050 121181000 121185000
ACRO121180050EA 20.4 EUR InStock
ACRO121180050 ACRO121181000 ACRO121185000
2-Morpholinoéthanol 99%
2-Morpholinoéthanol
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006180
Numéro CAS: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité