Morpholine-4-carbaldehyde 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 22.2 EUR InStock
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
Morpholine-4-carbaldehyde 99+%
Morpholine-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006170
Numéro CAS: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité