4-Méthylphénéthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
157880010 157880050
ACRO157880010EA 31.1 EUR InStock
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Méthylphénéthylamine 97%
4-Méthylphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg)
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008195
Numéro CAS: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité