2-Méthoxypropène 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
174350010 174352500 174350025
ACRO174350010EA 206 EUR InStock
ACRO174350010 ACRO174352500 ACRO174350025
2-Méthoxypropène 97% stabilisé
2-Méthoxypropène
Formule: C₄H₈O
Densité: 0.78 g/cm³
Point d'éclair: –29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014929
Numéro CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
ONU: 1993
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité