2-Méthoxyphénéthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
182170250 182171000 182170050
ACRO182170250EA 112 EUR InStock
ACRO182170250 ACRO182171000 ACRO182170050
2-Méthoxyphénéthylamine 98%
2-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 236…237 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008186
Numéro CAS: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité