Triisobutylaluminium 1.1 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TIBAL, Tri-i-butylaluminum
185421000 185428000
185421000.EA 86 EUR InStock
185421000. 185428000.
Triisobutylaluminium 1.1 M dans le toluène, AcroSeal®
Triisobutylaluminium
Formule: C₁₂H₂₇Al
MW: 198,33 g/mol
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008929
Numéro CAS: 100-99-2
EINECS: 202-906-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Assay 24.5 to 25.5 % (on Al basis)
Loss on drying ≤8 %
Solubility (5 % in Ethanol, hot) Clear to hazy
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (1 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité